Learn More
6-chloropyridazine-4-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4228798 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10098289
Marque: Thermo Scientific Acros 432980010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1093860-48-0 | C6H5ClN2O2 | 172.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1093860-48-0
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.57
Numéro MDL MFCD16660968
Clé InChI QYQHGLKSLGUINZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloro-pyridazine-4-carboxylic acid methyl ester, methyl6-chloropyridazine-4-carboxylate, 4-pyridazinecarboxylicacid, 6-chloro-, methyl ester, 6-chloro-4-pyridazinecarboxylic acid, methyl ester, 4-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, methyl ester
CID PubChem 45790080
Nom IUPAC 6-chloropyridazine-4-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=NN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate
Point de fusion 88.4°C to 88.5°C
Couleur Brun à incolore
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide ou solide à fusion faible