Learn More
Acétate de méthyle, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736866 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10676192
Marque: Thermo Scientific Acros 181380010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-20-9 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-20-9
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00008711
Clé InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
CID PubChem 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nom IUPAC acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl acetate
Point de fusion -98.0°C
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 57.4°C
Point d’éclair −10°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2CH3
Indice de réfraction 1.3600 to 1.3620
Quantité 1 L
Beilstein 02, 224
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15, 6082
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.38 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.