Learn More
Methyl Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Code produit. p-7120580 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
2.50L
20L
Code produit. 15651680
Marque: Honeywell Research Chemicals 1863252.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-20-9
Formule moléculaire C3H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.079
Numéro MDL MFCD00008711
Clé InChI KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
CID PubChem 6584
ChEBI CHEBI:77700
Nom IUPAC methyl acetate
SMILES CC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Acetate
Point de fusion -98°C
Couleur Incolore
Densité 0.934g/mL at 25°C
Point d’ébullition 58°C
Point d’éclair −13°C (8.6°F)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH3
Indice de réfraction n20/D 1.361(lit.)
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1231
Beilstein 1736662
Densité de vapeur 2.55 (vs air)
Poids de la formule 74.08g/mol
Pourcentage de pureté 99%
Qualité ReagentPlus
Forme physique Liquid