Learn More
Acétoacétate de méthyle, Mikromol™
Code produit 30050227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050227 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050227 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0003.100100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acétoacétate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Acetoacetic acid methyl ester
CAS 105-45-3
Noms d’analytes ou de composants Acetoacetic acid methyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C5 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, Acetoacetic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3-Oxobutanoic acid methyl ester, 3-Oxobutyric acid methyl ester, Acetoacetate methyl ester, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Methyl acetoacetate, Methyl acetylacetate
Formule InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CC(=O)C
Nom IUPAC 3-oxobutanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 116,0473 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.