Learn More
Méthyl-alpha-D-xylopyranoside, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15477749
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. 15477749
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66406.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-09-8 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-09-8
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.157
Numéro MDL MFCD00053593
Clé InChI ZBDGHWFPLXXWRD-MOJAZDJTSA-N
Synonyme methyl alpha-d-xylopyranoside, alpha-d-xylopyranoside, methyl, methyl a-d-xylopyranoside, 2s,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-alpha-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, methyl-alpha-d-xylopyranoside, alpha methyl-d-xyloside, methyl, a-d-xylopyranoside
CID PubChem 101554
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R)-2-méthoxyoxane-3,4,5-triole
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Methyl alpha-D-xylopyranoside
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Rotation optique +154° (c=10 in Water)
Poids de la formule 264.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.