Learn More
Benzènesulfonate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400338
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11400338
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24515.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 80-18-2 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Methyl benzenesulfonate is a sulfonate ester which acts as a potential genotoxic impurity in drug substances. Further, it exerts genotoxic effects in bacterial and mammalian cell systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzènesulfonate de méthyle est un ester sulfonate qui agit comme une impureté génotoxique potentielle dans les substances médicamenteuses. De plus, il exerce des effets génotoxiques dans les systèmes cellulaires bactériens et mammifères.
Solubilité
Miscible au chloroforme, au méthanol, à l’éthanol et à l’éther. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-18-2
Formule moléculaire C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Numéro MDL MFCD00014737
Clé InChI CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
CID PubChem 6630
Nom IUPAC methyl benzenesulfonate
SMILES COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl benzenesulfonate
Point de fusion -4°C
Densité 1.269
Point d’ébullition 280°C
Point d’éclair 143°C (289°F)
Indice de réfraction 1.5165
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 908448
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,methanol,ethanol and ether. Immiscible with water.
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 98%