Learn More
Benzènesulfonate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-160023 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 10732004
Marque: Thermo Scientific Acros 413990250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 80-18-2 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-18-2
Formule moléculaire C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Numéro MDL MFCD00014737
Clé InChI CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
CID PubChem 6630
Nom IUPAC Bezensulfonate de méthyle
SMILES COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl benzenesulfonate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -4.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3000g/mL
Point d’ébullition 280.0°C
Point d’éclair 143°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5140 to 1.5160
Quantité 25 g
Beilstein 07,645
Gravité spécifique 1.3
Poids de la formule 172.2
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl benzenesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.