Learn More
Benzoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4509810 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
2.50L
500mL
Code produit. 10102990
Marque: Thermo Scientific Acros 126345000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-58-3
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Clé InChI QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
CID PubChem 7150
ChEBI CHEBI:72775
Nom IUPAC benzoate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl benzoate
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -12.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 198.0°C to 199.0°C
Point d’éclair 77°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CO2CH3
Indice de réfraction 1.5160 to 1.5180
Quantité 500 mL
Beilstein 09,109
Merck Index 15,6098
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and ether
Viscosité 1.94 mPa.s (23°C)
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl benzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.