Learn More
Benzoate de méthyle, Mikromol™
Description
Benzoate de méthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 93-58-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Benzoic Acid Methyl Ester |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H8 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Guaiacol Imp. E (EP), Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Guaiacol Impurity E |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | benzoate de méthyle |
| Afficher plus |