Learn More
Méthyl-bêta-cyclodextrine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7057555
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 15468369
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66847.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
Cavity size is the major determinant as to which cyclodextrin is used in complexation. The cavity diameter of β-cyclodextrins or β-glucopyranose unit compounds is well-suited for use with molecules the size of hormones, vitamins and many compounds frequently used in tissue and cell culture applications. For this reason, β-cyclodextrin is most commonly used as a complexing agent. It is used to increase the solubility of non-polar substances such as fatty acids, lipids, vitamins and cholesterol for use in cell culture applications. Methyl-β-cyclodextrin is used to remove cholesterol from cultured cells and is employed to remove lipid rafts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La taille de la cavité est le principal déterminant pour connaître la cyclodextrine à utiliser dans la complexation. Le diamètre de la cavité des composés des unités de β-cyclodextrines ou du β-glucopyranose est bien adapté à une utilisation avec les molécules de la taille des hormones, des vitamines et de nombreux composés fréquemment utilisés dans les applications de culture tissulaire et cellulaire. Pour cette raison, la β-cyclodextrine est le plus couramment utilisée comme agent complexant. Elle est utilisée pour augmenter la solubilité des substances non polaires telles que les acides gras, les lipides, les vitamines et le cholestérol pour les applications de culture cellulaire. La méthyl-β-cyclodextrine est utilisée pour éliminer le cholestérol des cellules de culture et est utilisé pour éliminer les radeaux lipidiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec la chaleur, les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128446-36-6
Formule moléculaire C54H94O35
Poids moléculaire (g/mol) 1303.311
Numéro MDL MFCD00074980
Clé InChI YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Synonyme beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
CID PubChem 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl-beta-cyclodextrin
Point de fusion 180°C to 182°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Forme physique Poudre