Learn More
Bêta-D-xylopyranoside de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15478189
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
Code produit. 15478189
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66727.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 612-05-5 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-05-5
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.157
Numéro MDL MFCD00047532
Clé InChI ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Synonyme methyl-beta-d-xylopyranoside, methyl beta-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, 2r,3r,4s,5r-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranose, 2r,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranoside, beta-methylxyloside, beta-d-xylp-ome
CID PubChem 11768891
ChEBI CHEBI:74863
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-méthoxyoxane-3,4,5-triol
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl beta-D-xylopyranoside
Point de fusion 155°C to 158°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre