Learn More
Carbazate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021986
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
Code produit. 11441928
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14548.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6294-89-9 | C2H6N2O2 | 90.08 g/mol
Methyl carbazate was used in the preparation of methyl 3-(4-methyl-benzyl-idene)carbazate. It was also used in the synthesis of imidazo[1,5-d][1,2,4]triazines. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbazate de méthyle a été utilisé dans la préparation du carbazate de méthyle 3-(4-méthyl-benzyl-idène). Il a également été utilisé dans la synthèse des triazines imidazo[1,5-d][1,2,4]. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6294-89-9
Formule moléculaire C2H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.08
Numéro MDL MFCD00007594
Clé InChI WFJRIDQGVSJLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl carbazate, methyl hydrazinecarboxylate, methyl hydrazinocarboxylate, methoxycarbohydrazide, methylcarbazate, hydrazinecarboxylic acid, methyl ester, carbomethoxyhydrazide, methyl hydrazinoformate, methoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid methyl ester
CID PubChem 80519
Nom IUPAC methoxycarbohydrazide
SMILES COC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl carbazate
Point de fusion 70°C to 73°C
Odeur Weak
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1679395
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 90.08
Pourcentage de pureté 98%