Learn More
Chloroacétate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3779041 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10326600
Marque: Thermo Scientific Acros 148630010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 96-34-4 | C3H5ClO2 | 108.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-34-4
Formule moléculaire C3H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 108.52
Numéro MDL MFCD00000931
Clé InChI QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
CID PubChem 7295
Nom IUPAC 2-chloracétate de méthyle
SMILES COC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl chloroacetate
Point de fusion -33.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 132.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4230
Quantité 1 L
Beilstein 02,197
Merck Index 15,6113
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,chloroform,,toluene,acetone,heptane,hexane,cyclohexane,,xylene and ether
Viscosité 1.23 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 108.52
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide