Learn More
Chloracétate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080689
Click to view available options
Quantité:
250 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
Code produit. 11451870
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10325.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-34-4 | C3H5ClO2 | 108.521 g/mol
Methyl chloroacetate is used as a solvent and chemical intermediate. It acts as a precursor in the preparation of (carboxymethyl) trimethylammonium chloride esters. Further, it is used in the preparation of octakis-(carbethoxymethoxy)calix[8]arene. It is employed as an extraction solvent during the separation of neutral compounds. In addition to this, it is used in the synthesis of dimethyl carbonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroacétate de méthyle est utilisé comme solvant et intermédiaire chimique. Il agit comme précurseur dans la préparation d’esters de chlorure de (carboxyméthyl)triméthylammonium. De plus, il est utilisé dans la préparation d’octakis-(carbéthoxyméthoxy)calix[8] arène. Il est utilisé comme solvant d’extraction lors de la séparation de composés neutres. De plus, il est utilisé dans la synthèse du carbonate de diméthyle.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques, l’alcool, l’éther, l’acétone et le benzène. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-34-4
Formule moléculaire C3H5ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 108.521
Numéro MDL MFCD00000931
Clé InChI QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl chloroacetate, chloroacetic acid methyl ester, methyl monochloroacetate, methyl chloroethanoate, acetic acid, chloro-, methyl ester, methyl monochloracetate, methyl alpha-chloroacetate, methylchloroacetate, unii-450vsb182i, ccris 7749
CID PubChem 7295
Nom IUPAC 2-chloracétate de méthyle
SMILES COC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl chloroacetate
Point de fusion -32°C
Densité 1.236
Point d’ébullition 128°C to 130°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.422
Quantité 250 g
Numéro UN UN2295
Beilstein 506255
Merck Index 14,6042
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents,alcohol,ether,acetone and benzene. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 108.52
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl chloroacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl chloroacetate