Learn More
Cinnamate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-161250 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
Code produit. 10783251
Marque: Thermo Scientific Acros 279760050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-26-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00008458
Clé InChI CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonyme methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
CID PubChem 637520
ChEBI CHEBI:6857
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cinnamate
Note relative au nom 98%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion 33.5°C to 36°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 260°C to 262°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=CHCO2CH3
Quantité 5 g
Beilstein 09, 581
Merck Index 15, 2299
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,glycerol,most fixed,oils and mineral oil
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline fusionnée