Learn More
Cinnamate de méthyle, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468546
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11468546
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15975.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-26-4 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le cinnamate de méthyle a été utilisé pour inhiber l’activité monophénolase et diphénolase de la tyrosinase des champignons et il a également une capacité antimicrobienne. Il est principalement utilisé dans les industries des arômes et des parfums. Il est connu pour attirer les mâles de diverses abeilles euglossines, comme Aglae caerulea.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-26-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00008458
Clé InChI CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Synonyme methyl cinnamate, methyl trans-cinnamate, methyl e-cinnamate, cinnamic acid methyl ester, methyl cinnamylate, methyl 3-phenylacrylate, methyl e-3-phenylprop-2-enoate, methyl 3-phenylpropenoate, trans-cinnamic acid methyl ester, trans-methyl cinnamate
CID PubChem 637520
ChEBI CHEBI:6857
Nom IUPAC (E)-3-phénylprop-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C=CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Cinnamate
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 34°C to 37°C
Densité 1.042
Point d’ébullition 262°C to 264°C
Point d’éclair 123°C (253°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.577
Quantité 100 g
Beilstein 386468
Merck Index 14,2299
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 99%