Learn More
Cyanoacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022670
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
500g
Code produit. 11403007
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15555.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105-34-0 | C4H5NO2 | 99.09 g/mol
Le cyanoacétate de méthyle est un intermédiaire dans la préparation d’α-cyanoacrylate, de malononitrile, de colorant à base d’acide 1,1-cyclohexanediacétique. Il est utilisé comme absorbeur ou stabilisateur UV, intermédiaire pour les produits pharmaceutiques. Il peut être utilisé dans la synthèse de divers composés de 1,2,5-tricarbonyle.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyanoacétate de méthyle est un intermédiaire dans la préparation de α-cyanoacrylate, de malononitrile, de colorant à base d’acide 1,1-cyclohexanediacétique. Il est utilisé comme absorbeur ou stabilisateur UV, intermédiaire pour les produits pharmaceutiques. Il peut être utilisé dans la synthèse de divers composés de 1,2,5-tricarbonyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 117 g/l.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-34-0
Formule moléculaire C4H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 99.09
Numéro MDL MFCD00001939
Clé InChI ANGDWNBGPBMQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanoacetate, cyanoacetic acid methyl ester, methyl cyanoethanoate, acetic acid, cyano-, methyl ester, usaf kf-22, methylester kyseliny kyanoctove, methylcyanoacetate, malonic methyl ester nitrile, acetic acid, 2-cyano-, methyl ester, methyl cyano acetate
CID PubChem 7747
ChEBI CHEBI:51928
Nom IUPAC 2-cyanoacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl cyanoacetate
Point de fusion -23°C
Densité 1.127
Point d’ébullition 204°C
Point d’éclair 110°C (230°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.4185
Quantité 250 g
Beilstein 773945
Informations sur la solubilité Soluble in water 117g/L.
Poids de la formule 99.09
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.