Learn More
Dichloroacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-162176 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10786351
Marque: Thermo Scientific Acros 148621000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 116-54-1 | C3H4Cl2O2 | 142.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-54-1
Formule moléculaire C3H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.97
Numéro MDL MFCD00000843
Clé InChI HKMLRUAPIDAGIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl dichloroacetate, dichloroacetic acid methyl ester, acetic acid, dichloro-, methyl ester, ccris 7740, acetic acid, 2,2-dichloro-, methyl ester, methyldichloroethanoate, acmc-1brpm, dichloroacetic acid methyl, methyl2,2-dichloroacetate, wln: gygvo1
CID PubChem 8315
Nom IUPAC 2,2-dichloracétate de méthyle
SMILES COC(=O)C(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl dichloroacetate
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -52°C
Couleur Incolore
Densité 1.3810g/mL
Point d’ébullition 141°C to 145°C
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2CHCO2CH3
Indice de réfraction 1.4411 to 1.4431
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 203
Gravité spécifique 1.381
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 142.97
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl dichloroacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.