Learn More
Diéthylphosphonoacétate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10772591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772591 10 g Flacon en verre 10g
10168692 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10772591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169980100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1067-74-9 | C7H15O5P | 210.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1067-74-9
Formule moléculaire C7H15O5P
Poids moléculaire (g/mol) 210.17
Numéro MDL MFCD00009081
Clé InChI CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl diethylphosphonoacetate, methyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, methyl ester, diethylmethylphosphonoacetate, methyl diethoxyphosphoryl acetate, diethyl carbomethoxymethylphosphonate, methyl 2-diethoxycarbonyl acetate, methyldiethylphosphonoacetate, diethyl methylphosphonoacetate, ksc489e0f
CID PubChem 66113
Nom IUPAC 2-Diéthoxyphosphorylacétate de méthyle
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl diethylphosphonoacetate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 127.0°C to 131.0°C (9.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2P(O)CH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4320 to 1.4340
Quantité 10 g
Beilstein 04, II, 976
Gravité spécifique 1.14
Poids de la formule 210.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl diethylphosphonoacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.