Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert de méthyle, sel de chlorure de zinc, pur, certifié
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Green, zinc chloride salt |
| Point de fusion | 233.0°C |
| Couleur | Marron-rouge ou vert |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Merck Index | 14,6082 |
| Synonyme | methanesulfonic anhydride, methanesulfonic acid, anhydride, mesyl anhydride, mesic anhydride, methanesulphonic anhydride, methane sulfonic acid anhydride, methanesulfonyl methanesulfonate, methane sulfonic anhydride, methanesulfonic acid, 1,1'-anhydride, methanesulfonic acid methylsulfonyl ester |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 70g/L (20°C) |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Methyl Green, zinc chloride salt
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl Green, zinc chloride salt