Learn More
Adipate d’hydrogène de méthyle, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11362856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362856 25 g 25g
11352856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09061.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’adipate de méthylhydrogène est un intermédiaire synthétique utile. Il peut être utilisé pour préparer des dérivés d’acide hydroxamique 1,3,4-thiadiazole comme inhibiteurs innovants de l’histone déacétylase qui montrent une activité antitumorale potentielle. Il peut également être utilisé pour synthétiser des dérivés d’acide biphénylylacétique liés au mannose comme inhibiteurs innovants de l’adhérence cellulaire médiée par les sélectines.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 627-91-8
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
Numéro MDL MFCD00004418
Clé InChI UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monomethyl adipate, adipic acid monomethyl ester, methyl hydrogen adipate, methyl adipate, methyl hemiadipate, hexanedioic acid, monomethyl ester, 5-carbomethoxypentanoic acid, monomethyl 1,6-hexanedioate, adipic acid, monomethyl ester, hexanedioic acid, 1-methyl ester
CID PubChem 12328
ChEBI CHEBI:70855
Nom IUPAC Acide 6-méthoxy-6-oxohéxanoïque
SMILES COC(=O)CCCCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl hydrogen adipate
Point de fusion 7°C to 9°C
Densité 1.122
Point d’ébullition 134°C to 135°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 25 g
Beilstein 1766411
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 99%