Learn More
Subérate d’hydrogène de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433907 25 g 25g
15413907 1 g 1g
15423907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15433907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H30325.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3946-32-5 | C9H15O4 | 187.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3946-32-5
Formule moléculaire C9H15O4
Poids moléculaire (g/mol) 187.22
Numéro MDL MFCD00004427
Clé InChI KOVPXZDUVJGGFU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme suberic acid monomethyl ester, monomethyl suberate, methyl hydrogen suberate, subericacidmonomethylester, octanedioic acid monomethyl ester, mono-methyl suberate, acmc-1ckw1, ksc492m6f, 7-methoxycarbonylheptanoic acid, octanedioic acid 1-methyl ester
CID PubChem 554191
Nom IUPAC Acide 8-méthoxy-8-oxooctanoïque
SMILES COC(=O)CCCCCCC([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl hydrogen suberate
Point de fusion 17°C to 19°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 185°C to 186°C (18 mmHg)
Formule linéaire CH3O2C(CH2)6CO2H
Quantité 25 g
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 98%