Learn More
Linoléate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044619
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11486740
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07450.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-63-0 | C19H34O2 | 294.479 g/mol
The oxidation of methyl linoleate in organic solution and phosphatidylcholine (PC) in liposomal membranes induced by an azo initiator has often been used as a model for lipid peroxidation. Methyl linoleate may be used as a model compound in oxidation/peroxidation assays to evaluate the anti-peroxidation activity of fullerenes, ellagitannins and other natural products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxydation du linoléate de méthyle dans les solutions organiques et de la phosphatidylcholine (PC) dans les membranes liposomales induites par un initiateur azo a souvent été utilisée comme modèle pour la peroxydation des lipides in vivo Le linoléate de méthyle peut être utilisé comme composé modèle dans les dosages d’oxydation/de peroxydation afin d’évaluer l’activité anti-peroxydation des fullerènes, tanins ellagiques et autres produits naturels.
Solubilité
Soluble dans le DMF, les solvants gras, les huiles.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-63-0
Formule moléculaire C19H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 294.479
Numéro MDL MFCD00009534
Clé InChI WTTJVINHCBCLGX-NQLNTKRDSA-N
Synonyme methyl linoleate, linoleic acid methyl ester, methyl lineoleate, methyl 9z,12z-octadeca-9,12-dienoate, methyl octadecadienoate, methyl 9-cis,12-cis-octadecadienoate, linoleic acid,methyl ester, linoleic acid, methyl ester, methyl linoleate, native, 9,12-octadecadienoic acid z,z-, methyl ester
CID PubChem 5284421
ChEBI CHEBI:69080
Nom IUPAC méthyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-diénoate
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl linoleate
Point de fusion -35°C
Densité 0.888
Point d’ébullition 207°C to 208°C (11 mmHg)
Point d’éclair 200°C (392°F)
Indice de réfraction 1.464
Quantité 1 g
Beilstein 1727614
Merck Index 14,6095
Informations sur la solubilité Soluble in DMF,fat solvents,oils.
Poids de la formule 294.47
Pourcentage de pureté 95%