Learn More
Linolénate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10079001 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10079001
Marque: Thermo Scientific Acros 368100050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 301-00-8 | C19H32O2 | 292.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 301-00-8
Formule moléculaire C19H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 292.46
Numéro MDL MFCD00135851
Clé InChI DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
Synonyme methyl linolenate, linolenic acid methyl ester, methyl alpha-linolenate, linolenic acid, methyl ester, unii-0s1ns923k6, alpha-linolenic acid methyl ester, methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, methyl 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoate, 9,12,15-octadecatrienoic acid, methyl ester, z,z,z, methyl cis,cis,cis-octadec-9,12,15-trienoate
CID PubChem 5319706
Nom IUPAC methyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl linolenate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Densité 0.8950g/mL
Point d’ébullition 182.0°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7CO2CH3
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Quantité 5 g
Beilstein 02, IV, 1782
Gravité spécifique 0.895
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 292.46
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide