Learn More
Methyl linolenate, MedChemExpress
Code produit 16490478
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16490478 5 g
16471909 1 g
16461906 500 mg
16431306 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490478 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY21268
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Methyl linolenate is a polyunsaturated fattly acid (PUFA).
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl linolenate
CAS 301-00-8
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H32O2
Quantité 5 g
Synonyme Linolenic acid methyl ester
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (341.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(OC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 292.46
Poids de la formule 292.46
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Liquid