Learn More
Mercaptoacétate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043971
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11366646
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03783.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2365-48-2 | C3H6O2S | 106.14 g/mol
Methyl thioglycolate was used in the preparation of 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene. It is used to prepare methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le thioglycolate de méthyle a été utilisé dans la préparation de 3-carbométhoxy-4-oxotétrahydrothiopyran, de 2- et 4-carbométhoxy-3-oxotétrahydrothiophène. Il est utilisé pour préparer les nanotubes d’or conjugués au thioglycolate de méthyle et à l’aminoéthanethiol.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (40 g/l à 20°C)
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les agents oxydants et l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2365-48-2
Formule moléculaire C3H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 106.14
Numéro MDL MFCD00004873
Clé InChI MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl thioglycolate, methyl mercaptoacetate, methyl 2-mercaptoacetate, methylthioglycolate, thioglycolic acid methyl ester, acetic acid, mercapto-, methyl ester, methanethiol, methoxy, usaf ek-7119, thioglykolsaeure-methylester, unii-o1608la9el
CID PubChem 16907
Nom IUPAC 2-sulfanylacétate de méthyle
SMILES COC(=O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl mercaptoacetate
Point de fusion -3°C
Point d’ébullition 148°C to 149°C
Point d’éclair 56°C (132°F)
Odeur Stench
Formule linéaire HSCH2COOCH3
Quantité 25 g
Numéro UN UN1228
Beilstein 506259
Poids de la formule 106.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl mercaptoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl mercaptoacetate