Learn More
Méthacrylate de méthyle 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317767 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317767 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011080ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrylic acid-methyl ester
CAS 80-62-6
Noms d’analytes ou de composants Methacrylic acid-methyl ester
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C5 H8 O2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Basic Butylated Methacrylate Copolymer Imp. B (EP), Methacrylic acid methyl ester (6CI,8CI), Methacrylic acid, methyl ester (7CI), 2-(Methoxycarbonyl)-1-propene, 2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester, ACR-PA 20, Acryester M, Acryester MMA, Acryloid HT 100, DL 101, Light Ester M, MMA, Methyl 2-methacrylate, Methyl 2-methyl-2-propenoate, Methyl 2-methylacrylate, Methyl isobutenoate, Methyl methacrylate, NSC 4769, Paraloid HT 100, Pegalan, TEB 3K, Three bond 3057J, Basic Butylated Methacrylate Copolymer Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
SMILES COC(=O)C(=C)C
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énoate de méthyle
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Quantité 1 mL
Poids de la formule 100,0524 g/mol