Learn More
N-méthylanthranilate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7024957
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11409706
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B20233.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 85-91-6 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Methyl N-methylanthranilate is a fragrance ingredient used in decorative cosmetics, fine fragrances, shampoos, toilet soaps and other toiletries as well as in non-cosmetic products such as household cleaners and detergents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N-méthylanthranilate de méthyle est un ingrédient de parfum utilisé dans les maquillages, les parfums subtils, les shampooings, les savons et autres articles de toilette, ainsi que dans des produits non cosmétiques tels que les nettoyants ménagers et les détergents.
Solubilité
Miscible dans toutes les proportions avec l’éthanol 96 %, le DMSO et l’éther diéthylique.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-91-6
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00017183
Clé InChI GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2-methylamino benzoate, methyl n-methylanthranilate, dimethyl anthranilate, methyl methylaminobenzoate, methyl methanthranilate, methyl methylanthranilate, benzoic acid, 2-methylamino-, methyl ester, methyl n-methyl anthranilate, methyl n-methyl-o-anthranilate, methyl o-methylamino benzoate
CID PubChem 6826
Nom IUPAC methyl 2-(methylamino)benzoate
SMILES CNC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl N-methylanthranilate
Point de fusion 17°C to 19°C
Point d’ébullition 256°C to 258°C
Point d’éclair 133°C (271°F)
Quantité 50 g
Beilstein 607217
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 2-methylaminobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dimethyl anthranilate