Learn More
Alfa Aesar™ N-triméthylsilylcarbamate de méthyle, 96 %
Code produit 15469059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15469059 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L17352.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point d’ébullition 66°C to 67°C (15mmHg)
Nom chimique ou matériau Methyl N-trimethylsilylcarbamate
CAS 18147-09-6
Quantité 5 g
Formule moléculaire C5H13NO2Si
Formule linéaire (CH3)3SiNHCO2CH3
Numéro MDL MFCD00236515
Beilstein 2350760
Synonyme methyl trimethylsilyl carbamate, acmc-20akf5, methyl trimethylsilylcarbamate, trimethylsilyl methyl carbamate, methyl n-trimethylsilyl carbamate, trimethylsilyl carbamic acid methyl ester, carbamic acid, trimethylsilyl-, methyl ester, carbamic acid, trimethylsilyl-,methyl ester 7ci,8ci,9ci
Clé InChI JUKSJRIXGQOQTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)N[Si](C)(C)C
Nom IUPAC methyl N-(trimethylsilyl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 147.25
CID PubChem 328380
Poids de la formule 147.25
Pourcentage de pureté 96%
Indice de réfraction 1.4267
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.963