Learn More
Nicotinate de méthyle, Mikromol™
Code produit 30050672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050672 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050672 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0549.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Nicotinate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Noms d’analytes ou de composants Methyl nicotinate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H7 N O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methyl Nicotinate
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccnc1
Nom IUPAC pyridine-3-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 137.14
Quantité 500 mg
Poids de la formule 137,0477 g/mol