Learn More
Orange de méthyle 1 g/L dans la solution d’indicateur d’eau, Chem Lab
Code produit. 11993333
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 11993333
Marque: Chem-Lab CL06.1302.0250
Spécification
Couleur Orange
CAS 547-58-0
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Concentration 1 g/L
Densité 1 g/mL
Poids moléculaire (g/mol) 327.34
Conditionnement Polyéthylène
Méthodes Standard test method: ASTM D-974, D-664, D-3712
pH 3.1 to 4.4
Quantité 250 ml
Forme physique Liquide