Learn More
Chlorure d’oxalyle de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377996
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11377996
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L13258.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5781-53-3 | C3H3ClO3 | 122.504 g/mol
Methyl oxalyl chloride is used as a synthetic reagent. It serves as a reagent in the synthesis of fused coumarins, substituted isoxazoles and heterocycles. Further, it is used in intramolecular Wittig reactions, and iron-mediated cleavage of C-C bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’oxalyle de méthyle est utilisé comme réactif synthétique. Il sert de réactif dans la synthèse de coumarines fusionnées, d’isoxazoles et d’hétérocycles substitués. De plus, il est utilisé dans les réactions de Wittig intramoléculaires et dans le clivage médié par le fer des liaisons C à C.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants, les alcools et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5781-53-3
Formule moléculaire C3H3ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 122.504
Numéro MDL MFCD00000705
Clé InChI ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
CID PubChem 79846
Nom IUPAC 2-chloro-2-oxoacétate de méthyle
SMILES COC(=O)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl oxalyl chloride
Densité 1.332
Point d’ébullition 115°C to 118°C
Point d’éclair 46°C (114°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.419
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 1071541
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 122.51
Pourcentage de pureté 97%