Learn More
P-toluènesulfonate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7081065
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11484233
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10881.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Methyl p-toluenesulfonate is used as a methylating agent in organic synthesis. It acts as a catalyst for alkyd resins. It is also employed in selective 1-substitution reaction of tetrazole. Further, it is used in the preparation of dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le p-toluènesulfonate de méthyle est utilisé comme agent de méthylation dans la synthèse organique. Il agit comme catalyseur pour les résines alcydes. Il est également utilisé dans la réaction de substitution sélective du 1-tétrazole. De plus, il est utilisé dans la préparation des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éther, l’alcool, le benzène et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éther de pétrole. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-48-8
Formule moléculaire C8H10O3S
Poids moléculaire (g/mol) 186.225
Numéro MDL MFCD00008417
Clé InChI VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl p-toluenesulfonate, methyl tosylate, methyl p-tosylate, methyl toluene-4-sulfonate, methyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, methyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, methyl ester, methyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid methyl ester, p-methylbenzenesulfonate methyl ester
CID PubChem 6645
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonate de méthyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl p-toluenesulfonate
Point de fusion 24°C to 28°C
Densité 1.234
Point d’ébullition 140°C (20 mmHg)
Point d’éclair 152°C (305°F)
Indice de réfraction 1.5185
Quantité 250 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 609209
Informations sur la solubilité Soluble in ether,alcohol,benzene and chloroform. Slightly soluble in petroleum ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 186.23
Pourcentage de pureté 98%