Learn More
Parahydroxybenzoate de méthyle, Mikromol™
Description
Parahydroxybenzoate de méthyle
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 99-76-3 |
| Noms d’analytes ou de composants | Methyl Parahydroxybenzoate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H8 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-hydroxybenzoate de méthyle |
| Afficher plus |