Learn More
Carbonate de méthyle phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400758
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11400758
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B25232.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13509-27-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13509-27-8
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD04039782
Clé InChI XTBFPVLHGVYOQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbonic acid, methyl phenyl ester, phenyl methyl carbonate, phenyl methoxyformate, acmc-20akf2, carbonic acid methyl phenyl
CID PubChem 139482
Nom IUPAC Carbonate de méthylphényle
SMILES COC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl phenyl carbonate
Point d’ébullition 210°C to 213°C
Indice de réfraction 1.521
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%