Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, réactif ACS
Code produit. 10340384 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
Code produit. 10340384
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 493-52-7 | C15H15N3O2 | 269.304 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Numéro MDL MFCD00002425
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 178.0°C to 182.0°C
Note relative au nom Pure
Clarity Passes Test
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 269.3
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
Couleur Violet-rouge
Quantité 100 g
Forme physique Poudre