Learn More
Rouge de méthyle, solution 0,01 %, pure, soluble dans l’alcool, C.I 13020, qualité indicateur, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Spécification
Spécification
| Numéro MDL | 2425 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 500 mL |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl red 0.01% solution, contains methylated spirit
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Sodium hydroxide