Learn More
Méthyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15457016
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15457016
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62091.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108963-96-8 | C11H17NO5 | 243.259 g/mol
Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate in medicine, pharmacy, cosmetics, and industrial, artificial flavoring and fragrance agents
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Méthyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate en médecine, en pharmacie, en cosmétiques et en produits d’arôme et de parfum industriels et artificiels
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108963-96-8
Formule moléculaire C11H17NO5
Poids moléculaire (g/mol) 243.259
Numéro MDL MFCD06809720
Clé InChI FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-l-pyroglutamic acid methyl ester, boc-pyr-ome, s-1-tert-butyl 2-methyl 5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl l-n-boc-pyroglutamate, 1-tert-butyl 2-methyl 2s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, methyl boc-l-pyroglutamate, s-5-oxo-pyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl ester 2-methyl ester, 1-tert-butyl 2-methyl s-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate, boc-pglu-ome, pubchem12135
CID PubChem 10868485
Nom IUPAC 1-O-tert-butyle 2-O-méthyle (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CCC1=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in dichloromethane.
Rotation optique −32° (c=0.5 in Chloroform)
Poids de la formule 243.26
Pourcentage de pureté 98%