Learn More
Salicylate de méthyle 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318205 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318205 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA15143400AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Noms d’analytes ou de composants Salicylic acid methyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O3
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de méthyle
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 1 mL
Poids de la formule 152,0473 g/mol