Learn More
Salicylate de méthyle, LoGiCal
Code produit 30459070
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30459070 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459070 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1063.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Noms d’analytes ou de composants Salicylic acid methyl ester
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Type de solution Neat
SMILES COC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de méthyle
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 10 mg
Poids de la formule 152.0473 g/mol