Learn More
Salicylate de méthyle, Mikromol™
Code produit 18073880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18073880 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18073880 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1063.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Salicylate de méthyle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Salicylic acid methyl ester
CAS 119-36-8
Noms d’analytes ou de composants Salicylic acid methyl ester
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H8 O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Methyl salicylate, Methyl 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Salicylic acid, methyl ester (6CI,8CI), 2-(Methoxycarbonyl)phenol, 2-Carbomethoxyphenol, 2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Analgit, Anthrapole ND, Ben Gay, Exagien, Flucarmit, Methyl 2-hydroxybenzoate, Methyl ester 2-hydroxy benzoic acid, Methyl ester of 2-hydroxy benzoic acid, Methyl o-hydroxybenzoate, Methyl salicylate, NSC 8204, PredaLure, Wintergreen oil, o-Hydroxybenzoic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1O
Nom IUPAC 2-hydroxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Quantité 250 mg
Poids de la formule 152,0473 g/mol