Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,7+ %, extra sec sur tamis moléculaire, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3523496 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10487172
Marque: Thermo Scientific Acros 348441000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Couleur Marron à blanc
Informations sur la décomposition >190°C
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Forme physique Poudre, aiguilles ou cristaux
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.7+%
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur 0.55mbar at 20°C
Beilstein 01, IV, 1277
Eau 0.005% Max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté ≥99.7%
Qualité Extra sec sur tamis moléculaire