Learn More
Diméthylsulfoxyde, 99,9 %, pour spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10337730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 l
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
250mL
Code produit. 10337730
Marque: Thermo Scientific Acros 167850010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulfoxyde de diméthyle, sulfoxyde de méthyle, diméthylsulfoxyde, méthane, sulfinylbis, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI : 28262
Nom IUPAC methanesulfinylmethane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfoxyde de méthyle
Point de fusion 18.4°C
Note relative au nom 99.9%
Absorbance 0.01 max. à 360 nm, 0.05 max. à 320 nm, 0.1 max. à 300 nm, 0.2 max. à 290 nm, 0.3 max. à 280 nm, 0.5 max. à 270 nm
Informations sur la décomposition > 190°C
Densité 1.1000 g/ml
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 1 l
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide à 20°C
Indice de réfraction 1.4770 à 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Résidus après évaporation 0.005 % max.
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur Tension de vapeur : 0.55 mbar à 20°C
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Eau 0.05 % max.
Fieser 01,296 ; 02,157 ; 03,119 ; 04,192 ; 05,263 ; 06,225 ; 07,133 ; 08,198 ; 09,189 ; 10,166 ; 12,212 ; 13,124 ; 15,146 ; 16,149 ; 17,127
Merck Index 15, 3285
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans l’alcool, le benzène, l’acétone, le chloroforme, l’éther diéthylique et les hydrocarbures aromatiques
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Spectroscopie