Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon septum
missing translation for 'unitSize'
100mL
10mL
25mL
50mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Methyl sulfoxide-d6 |
| Forme physique | Liquide |
| Couleur | Incolore |
| Note relative au nom | 99.8 atom % D |
| Densité | 1,1900 g/ml |
| Deutérium (D) | 99,75 % min |
| Point d’éclair | 88°C |
| Conditionnement | Flacon septum |
| Gravité spécifique | 1,19 |
| Viscosité | 2,4 mPa.s (20°C) |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction