Learn More
Méthyl tert-butyl éther, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
missing translation for 'unitSize'
2.50L
25L
500mL
5L
Description
C5H12O, numéro CAS-1634-04-4, méthyle t-butyl éther, 2-méthyle-2-méthoxypropane, méthyle tert-butyl éther, propane, 2-méthoxy-2-méthyle, méthyle-t-butyl éther, mtbe, méthyle tertiobutyl éther, éther méthyletert-butyle, méthyle tert-butyl éther, éther méthylique t-butyle, 5 L, 54°C, CHEBI:27642, incolore
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -110°C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 54°C |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
| Quantité | 5 L |
| Poids de la formule | 88.15g/mol |
| Tension de vapeur | 268mbar at 20°C |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- tert-Butyl methyl ether
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.