Learn More
Méthyl-tert-butyl éther, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10376330 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10376330 2.5 l Flacon en verre ambré 2.50L
10263960 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10154953 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10131960 5 L Flacon en plastique PEHD 5L
10428990 25 L Boîte métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10376330 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/4494/17
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
C5H12O, numéro CAS-1634-04-4, méthyl t-butyl éther, 2-méthyl-2-méthoxypropane, méthyl tert-butyl éther, propane, 2-méthoxy-2-méthyl, méthyl-t-butyl éther, mtbe, méthyl tertiobutyl éther, éther méthyltert-butyle, éther méthylique tert-butyle, éther méthylique t-butyle, 5 L, 54 °C, CHEBI:27642, incolore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1634-04-4
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL 8812
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme méthyl tert-butyl éther, éther méthyl-tert-butylique, éther méthyl t-butylique, éther t-butylméthylique, éther méthyl-tertio-butylique, propane, 2-méthoxy-2-méthyle, 2-méthyl-2-méthoxypropane, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI : 27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Point de fusion -110 °C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 54 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 l
Poids de la formule 88,15g/mol
Tension de vapeur 268 mbar à 20 °C
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.