Learn More
Méthyl tert-butyl Ether (MTBE), Niveau de pesticide pour utilisation en laboratoire et pour analyse des pesticides, Chem Lab
Code produit 15979356
Change view
Click to view available options
Méthyl tert-Butyl Ether (MTBE), Niveau de pesticide pour utilisation en laboratoire et pour analyse des pesticides, 1 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15979356 Méthyl tert-Butyl Ether (MTBE), Niveau de pesticide pour utilisation en laboratoire et pour analyse des pesticides, 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15979356 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.3911.1000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
CAS 1634-04-4
Point de fusion -108.6°C
Couleur Incolore
Densité 0.74 g/mL
Point d’ébullition 55.3°C
Point d’éclair -28 °C
Plage de pourcentage du dosage > 99.9%
Conditionnement Flacons en verre
Formule moléculaire C5H12O
Quantité 1 L
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(C)C
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ether tert-butylméthylique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl tert-butyl ether