Learn More
Tiglate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403984
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
Code produit. 11403984
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11964.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 6622-76-0 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
It is employed as a perfuming agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent de parfumerie dans lʼindustrie cosmétique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’eau 3813 mg/L à 25°C (est).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Maintenir le récipient bien fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6622-76-0
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00016654
Clé InChI YYJWBYNQJLBIGS-PLNGDYQASA-N
Synonyme methyl tiglate, tiglic acid methyl ester, methyl 2-methylbut-2-enoate, methyl 2-methyl-2-butenoate, methyl e-2-methylcrotonate, methyl 2-methylcrotonate, methyl alpha-methylcrotonate, methyl trans-2-methylcrotonate, 2-butenoic acid, 2-methyl-, methyl ester, e, crotonic acid, 2-methyl-, methyl ester, e
CID PubChem 5323652
Nom IUPAC (E)-2-méthylbut-2-énoate de méthyle
SMILES COC(=O)C(\C)=C/C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl tiglate
Point d’ébullition 138°C to 139°C
Point d’éclair 39°C (102°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1720455
Merck Index 14,9433
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 98%