Learn More
Chlorhydrate de méthyle de trans-3-aminocyclohexanecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7041410
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15446936
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62024.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 712313-64-9 | C8H16ClNO2 | 193.67 g/mol
Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride used as catalyst in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chlorhydrate de trans-3 -aminocyclohexanecarboxylate de méthyle utilisé comme catalyseur dans la recherche pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 712313-64-9
Formule moléculaire C8H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.67
Numéro MDL MFCD12022631,MFCD19237735,MFCD22392158,MFCD31620808,MFCD13184930,MFCD28167966
Clé InChI OOFXENVWECZJBF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, trans-methyl-3-aminocyclohexanecarboxylatehydrochloride, methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 1r,3r-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
CID PubChem 46172886
SMILES Cl.COC(=O)C1CCCC(N)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl trans-3-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC (1R,3R)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate de méthyle ; chlorhydrate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 193.67
Pourcentage de pureté 97%