Learn More
Tridécanate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10240070 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. 10240070
Marque: Thermo Scientific Acros 438200010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1731-88-0 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1731-88-0
Formule moléculaire C14H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.38
Clé InChI JNDDPBOKWCBQSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tridecanoic acid, methyl ester, tridecanoic acid methyl ester, methyl n-tridecanoate, unii-o2h463ring, o2h463ring, tridecanoic acid,methyl ester, n-tridecanoic acid methyl ester, methyl tridecylate, methyltridecanoate, tridecanoic acid methyl
CID PubChem 15608
Nom IUPAC Tridécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl tridecanoate
Point de fusion 7°C
Couleur Incolore
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 130°C to 132°C (4.0 Torr)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.86
Poids de la formule 228.38
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide